6-Nitro-2,4-xylidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14484-1G OR14484-5G
APOSOR14484-1GEA 24.6 EUR
APOSOR14484-1G APOSOR14484-5G
6-Nitro-2,4-xylidine 97%
6-Nitro-2,4-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007739
CAS nummer: 1635-84-3