2-Amino-3-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxy-6-nitroaniline
OR14485-25G OR14485-5G
APOSOR14485-25GEA 26.3 EUR
APOSOR14485-25G APOSOR14485-5G
2-Amino-3-nitrophenol
2-Amino-3-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Smeltpunt: 212…213 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010875
CAS nummer: 603-85-0
EINECS: 210-060-1