Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 497 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₃ClO₃S
Kookpunt: 79…81 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06658968
CAS nummer: 52665-48-2
UN: 3265
ADR: 8,III