Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-(furan-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-100MGEA 61.5 EUR
APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797477
CAS nummer: 33545-40-3