2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 65.8 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Smeltpunt: 113…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659089
CAS nummer: 113293-71-3