Pyridine-2-carboxamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
OR14504-25G OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA 62.9 EUR
APOSOR14504-25G APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Smeltpunt: 120…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085159
CAS nummer: 1772-01-6