5-Hexen-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14506-5G OR14506-1G OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA 24.9 EUR
APOSOR14506-5G APOSOR14506-1G APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 152…155 °C
Smeltpunt: < –20 °C
Dichtheid: 0,834 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002981
CAS nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III