2-Butynoic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR14510-1G
OR14510-25G
OR14510-5G
APOSOR14510-1GEA
0
EUR
APOSOR14510-1G
APOSOR14510-25G
APOSOR14510-5G
2-Butynoic acid ethyl ester
2-Butynoic acid ethyl ester
Formule:
C₆H₈O₂ Kookpunt: 164 °C Dichtheid: 0,97 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015182 CAS nummer: 4341-76-8 EINECS: 224-395-6 |