(R)-(-)-Prolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14514-25G OR14514-5G OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA 40.9 EUR
APOSOR14514-25G APOSOR14514-5G APOSOR14514-100G
(R)-(-)-Prolinol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Formule: C₅H₁₁NO
Kookpunt: 74…76 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064321
CAS nummer: 68832-13-3