N-Boc-L-prolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 54.1 EUR
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Kookpunt: 150 °C/4mmHg
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066232
CAS nummer: 69610-40-8