3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 99.3 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199.05 g/mol
Smeltpunt: 49…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797497
CAS nummer: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8 III