N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14538-25G OR14538-100G OR14538-500G
APOSOR14538-25GEA 44 EUR
APOSOR14538-25G APOSOR14538-100G APOSOR14538-500G
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide 97%
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167583
CAS nummer: 21715-90-2