2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14542-25G OR14542-5G
APOSOR14542-25GEA 342 EUR
APOSOR14542-25G APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀ClNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00797578
CAS nummer: 198560-41-7