2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 33.7 EUR
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311743
CAS nummer: 220497-47-2