N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14572-1G OR14572-5G
APOSOR14572-1GEA 24.6 EUR
APOSOR14572-1G APOSOR14572-5G
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01317027
CAS nummer: 80102-26-7