Fmoc-Tic-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA 198 EUR
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formule: C₂₅H₂₁NO₄
Smeltpunt: 129…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00144368
CAS nummer: 136030-33-6