Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 356 EUR
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797504
CAS nummer: 850374-98-0