Fmoc-D-Tic-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14590-100G OR14590-25G OR14590-5G
APOSOR14590-100GEA 0 EUR
APOSOR14590-100G APOSOR14590-25G APOSOR14590-5G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formule: C₂₅H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00144345
CAS nummer: 130309-33-0