Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-1-Nal-OH, N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
OR14594-25G OR14594-5G
APOSOR14594-25GEA 453 EUR
APOSOR14594-25G APOSOR14594-5G
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315.369 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085377
CAS nummer: 55447-00-2