Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA 208 EUR
APOSOR14596-10G APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₂₈H₂₃NO₄
MW: 437.495 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151914
CAS nummer: 96402-49-2