N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 107 EUR
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079671
CAS nummer: 58438-04-3