N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-D-2-Nal-OH, (R)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, N-Boc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 158 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076900
CAS nummer: 76985-10-9