Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Fmoc-Phe(2,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 2,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14604-25G OR14604-5G
APOSOR14604-25GEA 388 EUR
APOSOR14604-25G APOSOR14604-5G
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863048
CAS nummer: 352351-62-3