Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14608-5G OR14608-1G
APOSOR14608-5GEA 256 EUR
APOSOR14608-5G APOSOR14608-1G
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
MW: 456.33 g/mol
Smeltpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00273473
CAS nummer: 177966-59-5