Boc-D-4-iodophenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 36.6 EUR
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈INO₄
Smeltpunt: 118…124 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079670
CAS nummer: 176199-35-2