Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 22 EUR
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀INO₄
MW: 513.331 g/mol
Smeltpunt: 213…217 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672340
CAS nummer: 82565-68-2