Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14632-10G OR14632-1G OR14632-5G
APOSOR14632-10GEA 217 EUR
APOSOR14632-10G APOSOR14632-1G APOSOR14632-5G
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191198
CAS nummer: 199110-64-0