N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, Boc-Thi-OH
OR14642-1G OR14642-5G
APOSOR14642-1GEA 27.8 EUR
APOSOR14642-1G APOSOR14642-5G
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
N-Boc-3-(2-thienyl)-L-alanine
Formule: C₁₂H₁₇NO₄S
Smeltpunt: 71…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062051
CAS nummer: 56675-37-7