Fmoc-Thi-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
OR14644-25G OR14644-5G
APOSOR14644-25GEA 581 EUR
APOSOR14644-25G APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formule: C₂₂H₁₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065676
CAS nummer: 130309-35-2