N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14652-1G OR14652-5G
APOSOR14652-1GEA 76 EUR
APOSOR14652-1G APOSOR14652-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Formule: C₂₂H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311747
CAS nummer: 159611-02-6