Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14660-1G OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-1GEA 24.6 EUR
APOSOR14660-1G APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144887
CAS nummer: 175453-07-3