N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boc-Ala(4-pyridyl)-OH, Boc-4-Pal-OH
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 49.7 EUR
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.297 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672528
CAS nummer: 37535-57-2