Fmoc-L-propargylglycine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14676-1G OR14676-5G
APOSOR14676-1GEA 29.2 EUR
APOSOR14676-1G APOSOR14676-5G
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fmoc-L-propargylglycine
Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075095
CAS nummer: 198561-07-8