(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14685-100G OR14685-25G OR14685-5G
APOSOR14685-100GEA 517 EUR
APOSOR14685-100G APOSOR14685-25G APOSOR14685-5G
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid 98%
(S)-1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235898
CAS nummer: 86069-86-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable