2-Chloro-L-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14687-1G OR14687-25G OR14687-5G
APOSOR14687-1GEA 0 EUR
APOSOR14687-1G APOSOR14687-25G APOSOR14687-5G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Smeltpunt: 196…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077921
CAS nummer: 103616-89-3