2-Bromo-4-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 51.2 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Kookpunt: 127 °C/17,2mmHg
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079705
CAS nummer: 60633-25-2