4-Chloro-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 58.4 EUR
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chloro-L-phenylalanine 97%
4-Chloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063065
CAS nummer: 14173-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I