1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 35.1 EUR
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formule: C₆H₄BrCl
Kookpunt: 195…197 °C
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000568
CAS nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8