4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
OR14704-5G OR14704-1G
APOSOR14704-5GEA 64.3 EUR
APOSOR14704-5G APOSOR14704-1G
4-Methyl-D-phenylalanine 98%
4-Methyl-D-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152137
CAS nummer: 49759-61-7