3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14707-1G OR14707-5G
APOSOR14707-1GEA 76 EUR
APOSOR14707-1G APOSOR14707-5G
3-Nitro-L-phenylalanine 97%
3-Nitro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860661
CAS nummer: 19883-74-0