L-1-Naphthylalanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14711-100MG OR14711-5G OR14711-10G
APOSOR14711-100MGEA 22 EUR
APOSOR14711-100MG APOSOR14711-5G APOSOR14711-10G
L-1-Naphthylalanine 95%
L-1-Naphthylalanine
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltpunt: 254 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00066086
CAS nummer: 55516-54-6