3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14720-5G OR14720-10G OR14720-25G
APOSOR14720-5GEA 144 EUR
APOSOR14720-5G APOSOR14720-10G APOSOR14720-25G
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
3,4-Dichloro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671682
CAS nummer: 52794-98-6