3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 55.5 EUR
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Smeltpunt: 191.4 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00237827
CAS nummer: 37535-51-6