(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14724-1G OR14724-250MG OR14724-5G
APOSOR14724-1GEA 0 EUR
APOSOR14724-1G APOSOR14724-250MG APOSOR14724-5G
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid 98%
(2R)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079673
CAS nummer: 70702-47-5