H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl, H-4-Pal-OH, L-4-Pyridylalanine
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 132 EUR
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
MW: 239.2 g/mol
Smeltpunt: 257…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01860883
CAS nummer: 37535-49-2