3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 256 EUR
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568075
CAS nummer: 386715-41-9