H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-p-tBu-Phe-OH
OR14740-1G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 58.4 EUR
APOSOR14740-1G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02259528
CAS nummer: 82372-74-5