1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 285 EUR
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₉Cl₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023304
CAS nummer: 2031-23-4