1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14749-1G OR14749-5G
APOSOR14749-1GEA 39.5 EUR
APOSOR14749-1G APOSOR14749-5G
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₁₀O₄
Smeltpunt: 158…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017160
CAS nummer: 15233-65-5
EINECS: 239-282-7