3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 60 EUR
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291.139 g/mol
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01311588
CAS nummer: 54118-76-2